Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
Plastic container
Descrizione
ClH, CAS Number-7647-01-0, hydrogen chloride, hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, chlorohydric acid, chloorwaterstof, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 10L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
Specifica
Specifica
pH | 2 |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Imballaggio | Plastic container |
Pressione del vapore | 14mmHg @20°C |
Quantità | 5 L |
Forma fisica | Liquid |
IUPAC Name | hydrogen chloride |
Peso formulazione | 36.46g/mol |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 2.5 MB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526652 | Certificato di analisi | 12/02/2025 | J/4350/21,J/4350C/90,J/4350/25 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ >