Learn More
Hydrochloric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
Contenitore in plastica
Flacone in plastica HDPE
Descrizione
Hydrochloric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Imballaggio | Bag in box |
Quantità | 10 L |
Forma fisica | Liquid |
IUPAC Name | hydrogen chloride |
Peso formulazione | 36.46g/mol |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 2.5 MB
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid, 1M, (1N)
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™ >