Learn More
Hydrochloric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
ClH, CAS Number-7647-01-0, chloorwaterstof, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, hydrogen chloride hcl, hydrogen chloride, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, hydrochloric acid, spirits of salt, muriatic acid, 1L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
Marca: Fisher Chemical J/4320/15
12.64 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
ClH, CAS Number-7647-01-0, chloorwaterstof, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, hydrogen chloride hcl, hydrogen chloride, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, hydrochloric acid, spirits of salt, muriatic acid, 1L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
Ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Specifica
Colorless | |
100°C | |
1 L | |
Liquid | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
7647-01-0 | |
Flacone in plastica HDPE | |
ClH | |
MFCD00011324 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46g/mol |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrochloric acid, 1M, (1N)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%