Learn More
Hydrofluoric acid, ACS, 48-51%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11347568
Hydrofluoric acid, ACS, 48-51%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11347568
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11347568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033258.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC Name fluorane
SMILES F
Specifica
Aspetto Colorless liquid
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
Colore Colorless
Nota nome Special handling precautions required
Odore Acrid
Intervallo percentuale saggio 48-51%
Quantità 10 g
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 20.01
Grado ACS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10245629 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2023 Catalog Number033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP
Numero di lotto10242522 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/08/2022 Catalog Number033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP
Numero di lottoZ27E067 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP
Numero di lottoE27P25 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP
Numero di lotto10236145 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number033361.K2,033258.09,033258.36,033361.AP
Titolo del prodotto
Hydrofluoric acid, ACS, 48-51%, Thermo Scientific Chemicals >