Learn More
Hydrofluoric acid, Environmental Grade Plus, 47-51%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11400191
500 mL
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1000 mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
SMILES F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
Colore Colorless
Punti di ebollizione 112°C
Densità 1.16 g/mL
Odore Acrid
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid, Double Sub-Boiling Quartz Distillation
Numero UN UN1790
Indice di Merck 14,4790
IUPAC Name fluorane
Peso formulazione 20.01
Percent Purity 47 to 51%
Grado Environmental Plus
Titolo del prodotto
Hydrofluoric acid, Environmental Grade Plus, 47-51%, Thermo Scientific Chemicals >