Learn More
Hydrofluoric acid, Honeywell™ Codice prodotto.: 16655853
Hydrofluoric acid, Honeywell™
Codice prodotto. 16655853 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
5 L, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16655853
Marca: Honeywell Research Chemicals 40213H5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Semiconductor grade (Honeywell 17736), 49.5-50.5%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Punti di ebollizione 105°C (1.013 hPa)
CAS min. % ≥40.00%
CAS max % <60.00%
Imballaggio Plastic Bottle
Note sul grado di purezza Semiconductor grade acid
Quantità 5 L
Formula molecolare FH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011346
Beilstein 1098214
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
IUPAC Name hydrogen fluoride
Molecular Weight (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Titolo del prodotto
Hydrofluoric acid, Honeywell™ >