Learn More
Hydrofluoric acid, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15642980
compliance-icons compliance-icons
Hydrofluoric acid, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15642980 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
6 x 1 L
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Codice prodotto. 15642980
Marca: Honeywell-Fluka 301036X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥40%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Formula molecolare FH
Molecular Weight (g/mol) 20.01
Numero MDL MFCD00011346
InChI Key KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrofluoric acid
Nota nome Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%
Punti di ebollizione 110°C
CAS min. % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS max % <70.0000%, <50.0000%
Densità 1.15 g/mL at 25 °C(lit.)
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 6 x 1 L
Formula lineare HF
Numero UN UN1790
SMILES [H+].[F-]
IUPAC Name fluorane
Peso formulazione 20.01
Percent Purity >40%
Grado puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrofluoric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H300 + H310 + H330-Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrogen fluoride
Titolo del prodotto
Hydrofluoric acid, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%, Honeywell Fluka™ >