Learn More
Hydrogen chloride, pure, 5 to 6N solution in 2-propanol, Thermo Scientific Chemicals
67.84€ - 140.70€
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Colore Da incolore a giallo
Forma fisica Liquido
Formula molecolare ClH
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10214950
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
133700010
1 L Flacone in plastica
67.84€
1L
11613069
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
133700025
2.5 L Plastic Bottle
140.70€
2.50L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Hydrochloric acid
Da incolore a giallo
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
11°C
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
36.46
CHEBI:17883
Puro
0.909
7647-01-0, 67-63-0
Liquido
HCl
04,450; 05,533; 06,283
15,4831
Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L
Cl
313
36.45
5N min.
0.9090g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
Harmful if inhaled.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minu
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
Identificativo prodotto
  • Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.