Learn More
Hydrogen chloride, pure, 5 to 6N solution in 2-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 133700010
67.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Hydrochloric acid | |
Da incolore a giallo | |
1 L | |
HCl | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
15,4831 | |
Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Pure | |
Flacone in plastica | |
0.9090g/mL |
7647-01-0, 67-63-0 | |
Liquido | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
11°C | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45 | |
5N min. | |
0.909 |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.