Learn More
Hydrogen peroxide, for analysis, 35 wt.% solution in water, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 108.0°C |
Materiale o nome chimico | Hydrogen peroxide |
Punto di fusione | -33.0°C |
Nota nome | For analysis, Stabilized |
Colore | Yellow through Brown |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 1 L |
Formula lineare | H2O2 |
Fieser | 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145 |
Indice di Merck | 15, 4835 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrogen Peroxide, 35 wt% solution in water, stabilized
- Pericolo
- Liquido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrogen peroxide
Titolo del prodotto
Hydrogen peroxide, for analysis, 35 wt.% solution in water, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >