Learn More
Hydrogen peroxide, for analysis, 35 wt.% solution in water, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 108.0°C |
Materiale o nome chimico | Hydrogen peroxide |
Punto di fusione | -33.0°C |
Nota nome | For analysis, Stabilized |
Colore | Yellow through Brown |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 25 mL |
Formula lineare | H2O2 |
Fieser | 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145 |
Indice di Merck | 15, 4835 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrogen Peroxide, 35 wt% solution in water, stabilized
- Pericolo
- Liquido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrogen peroxide
Titolo del prodotto
Hydrogen peroxide, for analysis, 35 wt.% solution in water, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >