Learn More
Thermo Scientific™ Hydrogold Column Guard
Provides protection to the analytical column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26H50-0553
Codice prodotto. 15560312
  • 115.69€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Protects against column contamination caused by non-volatile materials, extending the column lifetime.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GC Guard Column
0.53 mm
5 m
1