Learn More
Hydroxyurea, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Hydroxyurea is used as an inhibitor of DNA synthesis and an anti-cancer drug. It is used as a precursor to prepare 1-hydroxy-5,6-dimethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione via reaction with 2-methyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester. It is used in the treatment of melanoma, resistant chronic myelocytic leukemia and recurrent metastatic or inoperable ovarian. It is also involved in reducing the rate of painful attacks in sickle-cell disease and has anti-retroviral properties in diseases such as AIDS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in water, hot alcohol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol and benzene.
Notes
Moisture sensitive. Store in cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydroxyurea |
Punto di fusione | ∽140°C (decomposition) |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Quantità | 1 g |
Beilstein | 1741548 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,hot alcohol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol and benzene. |
Peso formulazione | 76.06 |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253454 | Certificato di analisi | 14/01/2025 | A10831.03,A10831.14,A10831.06 |
10250263 | Certificato di analisi | 10/04/2024 | A10831.03,A10831.14,A10831.06 |
W01J007 | Certificato di analisi | 21/09/2023 | A10831.03,A10831.14,A10831.06 |
10245808 | Certificato di analisi | 09/05/2023 | A10831.03,A10831.14,A10831.06 |
W12A021 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A10831.03,A10831.14,A10831.06 |
Sicurezza e movimentazione
- Hydroxyurea
- Pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydroxyurea