Learn More
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves Codice prodotto.: 17069193
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves
Codice prodotto. 17069193
12
Click to view available options
Size:
5
12
Codice prodotto. 17069193
Marca: Ansell™ 11840120
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mechanical protection gloves with nitrile foam coating on 15 gauge nylon-spandex liner, palm coated.
  • These industrial hand gloves offer Fortix™ Abrasion Resistance Technology for enhanced durability
  • Ideal nitrile-coated work gloves with up to 2x the grip for safer handling
  • Enhanced breathability for even better comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coating Material Nitrile Foam
Colore Black, Gray
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nylon and Spandex
Size 12
Stile 11-840
Stile polso guanto Knit
Lunghezza (sistema metrico) 200 to 275 mm
Titolo del prodotto
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves >