Learn More
Ansell HyFlex™ 11-542 Lightweight Cut-Resistant Gloves, INTERCEPT™ Technology Codice prodotto.: 16079631
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Ansell HyFlex™ 11-542 Lightweight Cut-Resistant Gloves, INTERCEPT™ Technology
Codice prodotto. 16079631 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
10
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Codice prodotto. 16079631
Marca: Ansell 11542100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Industrial Gloves features INTERCEPT Technology for a high level of protection of cut-resistance against lacerations.
  • High level of cut resistance
  • High dexterity
  • Comfortable and lightweight
  • Dirt masking design for extended use life
  • EN 407 Contact heat protection Level 1
  • Fiberglass free
  • Natural rubber latex free
  • Silicone Free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Struttura Knit
Coating Material Nitrile
Colore Black
Cut Resistance Rating ANSI A7
Hand Specific
Latex Free
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 10
EN388 Standard EN 388:4X32F
Da utilizzare con (applicazione) Press shop operations, handling metal sheets and panels, metalworking, assembly, changing tools and dies, cutting glasses, fastening components
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Knit
Grip Design Ansell GRIP™ Technology
Materiale rivestimento interno Aramid Fiber, Stainless Steel, Nylon, Spandex
Modello 11542100
Quantità 12 Pairs/Polybag, 12 Polybags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-542
Lunghezza (sistema imperiale) 8.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.3 cm
Titolo del prodotto
Ansell HyFlex™ 11-542 Lightweight Cut-Resistant Gloves, INTERCEPT™ Technology >