Learn More
Epredia™ Hyperclean™ TruAir™ Ductless Fume Hood
Protect users and the environment from hazardous vapors generated on the work surface with our series of high-efficiency Epredia™ Hyperclean™ TruAir™ Ductless Fume Hoods.
Marca:  Epredia™ B1220484
Codice prodotto. 15613136
  • 7490.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Ductless Fume Hood
Steel
61 cm
281.25 cfm
35 in.
88.9 cm
230 V
138 lb.
48 in.
Compact Fluorescent
24 in.
Hyperclean TruAir Extra Tall Straight Leg 48
Hyperclean™, TruAir™
24 in.
61 cm
2 Years
63 kg
121.9 cm
Titolo del prodotto
Epredia™ Hyperclean™ TruAir™ Ductless Fume Hood >
Some assembly may be required.