Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Column Adapters
Order these cartridge adapters when using various cartridge sizes on the glass block vacuum manifold.
Marca:  Thermo Scientific™ 60104-259
100.73 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11939896
  • 112.00€ / pezzi 15
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Cartridge Adaptors for using various sized solid phase extraction (SPE) cartridges on the glass block vacuum manifold for sample preparation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Column Adaptors for 1 mL, 3 mL , 6 mL SPE Columns, 15 pk
Glass Block Vacuum Manifold, 1 mL, 3 mL , 6 mL SPE Columns
Column Adaptors
SPE Sample Preparation
HyperSep
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Column Adapters > Adaptors for 1mL, 3mL and 6mL SPE Columns; 15/Pk.
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.