Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC Columns, 5μm Particle Size
BIOPHARMA
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2 HPLC Columns.
448.00€ - 734.71€
Specifica
pH 2.5 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
11577481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30605-254030
250 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10087214
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30705-154030
100 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10745973
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30705-252130
250 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10385443
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
30705-254030
250 mm 4 mm 5 μm
734.71€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11527491
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30710-124630
125 mm 4.6 mm 10 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2 HPLC Columns.
Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM Amino columns as an alternative.
  • In reversed phase mode, Hypersil APS-2 columns are excellent for carbohydrate analysis: extra sensitivity for sugars
  • Alternative selectivity to silica when used in normal phase
  • Ordering Information:
    Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
    Specifica
    Specifica
    2.5 to 8
    170 m²/g
    L8
    Spherical, Fully Porous Type A Silica
    Carbohydrate Analysis
    Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
    120 Å
    60 °C
    Amino (NH2)
    1.9%
    No
    Documenti
    Product Certifications
    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    Titolo del prodotto
    Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC Columns, 5μm Particle Size