Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Column, 3μm
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns.
Marca:  Thermo Scientific™ 28103-124030
Codice prodotto. 10252488
  • 802.86€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Base-deactivated with minimal residual silanol activity
  • Exceptional reproducibility
  • Economical, general purpose columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
125 mm
2 to 9
170 m²/g
C18
11%
Reversed Phase
4 mm
3 μm
130 Å
L1
Silica
Reversed Phase