Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Column, 3μm
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns.
802.86€ - 846.22€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
Dimensione particelle | 3 μm |
pH | 2 to 9 |
Dimensione del poro | 130 Å |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11583041
|
Thermo Scientific™
28103-123030 |
3 mm |
846.22€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10252488
|
Thermo Scientific™
28103-124030 |
4 mm |
802.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Base-deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Specifica
Analytical Column | |
3 μm | |
130 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase |
125 mm | |
2 to 9 | |
170 m²/g | |
C18 | |
11% | |
Reversed Phase |