Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC Columns
Resolve enantiomers with Hypersil Chiral HPLC columns in normal phase mode for confident purification of your target compound.
1123.50€ - 11771.50€
Specifica
Formato colonna Preparative Column and Analytical Column, Standard
Pressione max 3700 psi (255 bar)
Dimensione del poro 1000 Å
Surface Area 30 m²/g
Temperatura Room Temperature
Visualizza altre specifiche
Prodotti 48
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Fase stazionaria Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Fase stazionaria Prezzo Quantità e disponibilità  
16343117
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42003-054630
50 mm 4.6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1123.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16333157
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Chiral KIT 10UM 100
100 mm 4.6 mm 10 μm
3847.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16353117
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42003-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1284.26€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16343157
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Chiral KIT 10UM 150
150 mm 4.6 mm 10 μm
4314.23€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16363117
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42003-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1674.31€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16353157
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Chiral KIT 10UM 250
250 mm 4.6 mm 10 μm
5013.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16373117
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42003-254630
250 mm 4.6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
2257.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16363157
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Chiral KIT 3UM 100
100 mm 4.6 mm 3 μm
4023.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16383117
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42005-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1284.26€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16373157
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Chiral KIT 3UM 150
150 mm 4.6 mm 3 μm
5036.72€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16393117
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42005-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1434.33€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16383157
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Chiral KIT 3UM 250
250 mm 4.6 mm 3 μm
6762.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16303127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42005-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1674.31€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16393157
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Chiral KIT 5UM 100
100 mm 4.6 mm 5 μm
3847.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16313127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42005-259070A
250 mm 10 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
5788.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16303167
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Chiral KIT 5UM 150
150 mm 4.6 mm 5 μm
4314.23€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16323127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42005-259270A
250 mm 20 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
11747.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16313167
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Chiral KIT 5UM 250
250 mm 4.6 mm 5 μm
5013.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16333127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42010-104630
100 mm 4.6 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1278.29€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16343127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42010-154630
150 mm 4.6 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1434.33€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16353127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42010-254630
250 mm 4.6 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1666.51€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16363127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42010-259070A
250 mm 10 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
4619.22€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16373127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42010-259270A
250 mm 20 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
9960.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16383127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42103-054630
50 mm 4.6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1123.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16393127
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42103-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1278.29€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16303137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42103-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1674.31€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16313137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42103-254630
250 mm 4.6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
2247.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16323137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42105-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1284.26€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16333137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42105-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1441.03€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16343137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42105-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1674.31€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16353137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42105-259070A
250 mm 10 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
5788.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16363137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42105-259270A
250 mm 20 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
11771.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16373137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42110-104630
100 mm 4.6 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1278.29€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16383137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42110-154630
150 mm 4.6 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1434.33€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16393137
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42110-254630
250 mm 4.6 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
1674.31€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16303147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42110-259070A
250 mm 10 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
4619.22€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16313147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42110-259270A
250 mm 20 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
9960.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16323147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42203-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
1453.57€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16333147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42203-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
1689.36€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16343147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42203-254630
250 mm 4.6 mm 3 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
2280.07€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16353147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42205-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
1296.81€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16363147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42205-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
1453.57€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16373147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42205-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
1689.36€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16383147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42205-259070A
250 mm 10 mm 5 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
5788.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16393147
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42210-104630
100 mm 4.6 mm 10 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
1290.77€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16303157
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
42210-154630
150 mm 4.6 mm 10 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
1446.82€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
16313157
View Documents
Thermo Scientific™
42210-254630
250 mm 4.6 mm 10 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
1689.36€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
16323157
View Documents
Thermo Scientific™
42210-259070A
250 mm 10 mm 10 μm Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
5002.61€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
Separate a wide range of enantiomers with Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC columns, designed for separations of neutral, acidic and basic racemates in normal phase. These chiral columns can help ensure your purification needs are met by resolving racemic mixtures and potential contaminants so you can be confident in the purity of your target compound. To maximize screening efficiency, these columns can be ordered in kits which contain a column in each of our chiral phases. All columns are available in analytical and preparative scale formats.
Separate Enantiomers
Hypersil Chiral JT
  • Best starting point for method development.
  • Chemistry: Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose modified silica.
  • USP L80.
Hypersil Chiral AT
  • Highest generality of all chiral phases.
  • No aromatic ring necessary.
  • No inversion of elution order possible.
  • Chemistry: Amylose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate modified silica.
  • USP L51.
Hypersil Chiral OT
  • Highly versatile chiral phases.
  • No aromatic ring necessary.
  • No inversion of elution order possible.
  • Chemistry: Cellulose tris-(3.5-dimethylphenyl-carbamate) modified silica.
  • USP L40.
Chiral Column Kits
  • Contain three columns, one of each Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT, and Hypersil Chiral OT.
HPLC Column Hardware Options - based on column inner diameter (i.d.) and column performance needs.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
  • Designed for standard applications, expertly packed and robustly designed to provide versatile products for routine use.
  • Standard threaded hardware for column i.d. < 40mm.
  • Standard flange hardware for column i.d. ≥ 40mm.
  • Standard hardware can be modified on request to be compatible with SFC.
Customer Specific Orders
  • There are many other Chiral Stationary Phases (CSP’S) available from Thermo Scientific including immobilized brush-type phases. If there is a Thermo Scientific stationary phase you are currently using and would like to obtain in preparative scale or would like to discuss a specific phase that is not listed above, we would be happy to discuss your requirements.
  • Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
  • Custom built columns are not eligible for returns.
Specifications
Specifications
Preparative Column and Analytical Column, Standard
1000 Å
Room Temperature
3700 psi (255 bar)
30 m²/g
Spherical, Fully Porous Silica