Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC Columns
Resolve enantiomers with Hypersil Chiral HPLC columns in normal phase mode for confident purification of your target compound.
Marca:  Thermo Scientific™ 42010-254630
Codice prodotto. 16353127
  • 1666.51€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Preparative Column and Analytical Column, Standard
250 mm
10 μm
30 m²/g
L40
Spherical, Fully Porous Silica
No
4.6 mm
3700 psi (255 bar)
1000 Å
Room Temperature
Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate)
Chiral Separation
Chiral Separation
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC Columns >