Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP aQ HPLC Columns
Stable in 100% aqueous mobile phase, Hypersil GOLD aQ polar endcapped C18 preparative HPLC columns provide enhanced retention and resolution of polar analytes.
251.14€ - 32074.39€
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 28
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
16378546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-018823A
8 mm 10 mm Guard Column
251.14€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-019023A
20 mm 10 mm Guard Column
397.88€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-019323A
30 mm 10 mm Guard Column, 1/16 in.
550.27€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-019323B
30 mm 10 mm Guard Column, 1/8 in.
550.27€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-029023A
20 mm 20 mm Guard Column Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16328556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-029323A
30 mm 20 mm Guard Column, 1/16 in.
838.09€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-029323B
30 mm 20 mm Guard Column, 1/8 in.
838.09€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109070A
100 mm 10 mm Preparative Column, Standard
1960.01€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109270A
100 mm 10 mm Preparative Column, Standard
3807.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109270XL
100 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
7158.43€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109370A
100 mm 30 mm Preparative Column, Standard
7446.65€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109370XL
100 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life
10420.61€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398556
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109570A
100 mm 50 mm Preparative Column, Standard
13499.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109570XL
100 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life
19827.58€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159070A
150 mm 10 mm Preparative Column, Standard
2238.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159270A
150 mm 20 mm Preparative Column, Standard
4271.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159270XL
150 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
8102.38€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159370A
150 mm 30 mm Preparative Column, Standard
9720.52€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159370XL
150 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life
11477.84€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159570A
150 mm 50 mm Preparative Column, Standard
18804.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159570XL
150 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life
18845.71€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259070A
250 mm 10 mm Preparative Column, Standard
2630.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398566
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259270A
250 mm 20 mm Preparative Column, Standard
5253.62€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308576
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259270XL
250 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
10027.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318576
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259370A
250 mm 30 mm Preparative Column, Standard
12258.43€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328576
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259370XL
250 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life
14320.11€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338576
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259570A
250 mm 50 mm Preparative Column, Standard
32074.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348576
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259570XL
250 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life
27291.31€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Retain and resolve polar analytes for your scale up purification needs by using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 preparative columns. These C18 preparative HPLC columns are perfect for challenging reversed phase separations using highly aqueous mobile phases. Our columns come in a wide range of dimensions and an option for XtendedLife hardware which improves column lifetime by maintaining a uniform packed bed.
Alternative selectivity with polar endcapped C18 stationary phase
  • Polar functional group in endcap provides further interaction mechanism for separation of polar compounds.
  • Yields superior retention of polar compounds.
  • C18 (USP L1) selectivity.
Stability in highly aqueous mobile phases
  • Applicable in 100% aqueous mobile phases.
  • No loss of performance or stability.
Preparative HPLC Column Hardware Options - based on column inner diameter (i.d.) and column performance needs.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
  • Designed for standard applications, expertly packed and robustly designed to provide versatile products for routine use.
  • Standard threaded hardware for column i.d. < 40mm.
  • Standard flange hardware for column i.d. ≥ 40mm.
  • Standard hardware can be modified on request to be compatible with SFC.
XtendedLife Hardware
  • Improves column lifetime by incorporating an internal Dynamic Axial Compression (DAC) system, ensuring the media bed is continuously packed tightly.
  • Compatible with SFC and is available in dimensions up to 50mm i.d.
Preparative Guards are a proven and cost effective way to extend the lifetime of your prep column. Our preparative guard columns require the use of a preparative guard holder.
Customer Specific Orders
  • If there is a Thermo Scientific stationary phase you are currently using and would like to obtain in a preparative scale not shown or would like to discuss a specific column dimension, we would be happy to discuss your requirements.
  • Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
  • Custom built columns are not eligible for returns.
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
Specifica
Specifica
5 μm
175 Å
60°C
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
2 to 9
220 m²/g
L1
12%
Polar