Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP aQ HPLC Columns
Stable in 100% aqueous mobile phase, Hypersil GOLD aQ polar endcapped C18 preparative HPLC columns provide enhanced retention and resolution of polar analytes.
Marca:  Thermo Scientific™ 25305-109570XL
Codice prodotto. 16308566
  • 19827.58€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Preparative Column, Xtended Life
100 mm
5 μm
175 Å
60°C
aQ C18
12%
Polar
50 mm
2200 psi (152 bar)
2 to 9
220 m²/g
L1
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP aQ HPLC Columns >