Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns
Have analytes with medium hydrophobicity or need a less hydrophobic phase to obtain optimum retention? These columns provide outstanding sensitivity and excellent peak shape.
Marca:  Thermo Scientific™ 25205-254630
766.90 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10243453
  • 807.26€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Colonna analitica
250 mm
5 μm
175 Å
60 °C
C8
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
A fase inversa
A fase inversa
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 9
220 m²/g
L7
Hypersil GOLD
8%
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns > Particle Size: 5μm; 250L x 4.6mm I.D.