Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC Columns
Scale up to prep LC using Hypersil PREP C8 BDS HPLC columns which offers selectivity similar to C18 but with reduced retention in analytical and preparative scale.
dietro preventivo - 17395.60€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 145 Å
Surface Area 185 m²/g
Temperatura 60°C
Tipo USP L7
Visualizza altre specifiche
Prodotti 63
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
16358916
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40103-052130
50 mm 2 mm 3 μm Preparative Column, Standard
625.27€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368916
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40103-054630
50 mm 4.6 mm 3 μm Preparative Column, Standard
552.65€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378916
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40103-102130
100 mm 2 mm 3 μm Preparative Column, Standard
681.87€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388916
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40103-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm Preparative Column, Standard
678.19€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398916
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40103-152130
150 mm 2 mm 3 μm Preparative Column, Standard
759.42€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40103-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm Preparative Column, Standard
767.01€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40103-252130
250 mm 2 mm 3 μm Preparative Column, Standard
807.43€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40103-254630
250 mm 4.6 mm 3 μm Preparative Column, Standard
772.96€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-052130
50 mm 2 mm 5 μm Preparative Column, Standard
537.88€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-054630
50 mm 4.6 mm 5 μm Preparative Column, Standard
566.19€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-059070A
50 mm 10 mm 5 μm Preparative Column, Standard
1152.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-059270A
50 mm 20 mm 5 μm Preparative Column, Standard
1344.07€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-059270XL
50 mm 25 mm 5 μm Preparative Column, Xtended Life
dietro preventivo
Pezzo
Aggiungi al carrello
16388926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-102130
100 mm 2 mm 5 μm Preparative Column, Standard
695.42€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm Preparative Column, Standard
609.27€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-109070A
100 mm 10 mm 5 μm Preparative Column, Standard
1191.44€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-109270A
100 mm 20 mm 5 μm Preparative Column, Standard
2971.23€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-109270XL
100 mm 25 mm 5 μm Preparative Column, Xtended Life
6423.44€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-152130
150 mm 2 mm 5 μm Preparative Column, Standard
657.27€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm Preparative Column, Standard
678.19€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-159070A
150 mm 10 mm 5 μm Preparative Column, Standard
1384.69€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-159270A
150 mm 20 mm 5 μm Preparative Column, Standard
3379.86€
Pezzo
Aggiungi al carrello
16378936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-159270XL
150 mm 25 mm 5 μm Preparative Column, Xtended Life
6893.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-159370A
150 mm 30 mm 5 μm Preparative Column, Standard
5516.59€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398936
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-159370XL
150 mm 30 mm 5 μm Preparative Column, Xtended Life
8839.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-159570A
150 mm 50 mm 5 μm Preparative Column, Standard
12116.29€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-159570XL
150 mm 50 mm 5 μm Preparative Column, Xtended Life
16140.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-252130
250 mm 2 mm 5 μm Preparative Column, Standard
702.81€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm Preparative Column, Standard
686.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-259070A
250 mm 10 mm 5 μm Preparative Column, Standard
1570.18€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-259270A
250 mm 20 mm 5 μm Preparative Column, Standard
3800.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-259270XL
250 mm 25 mm 5 μm Preparative Column, Xtended Life
7070.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-259370A
250 mm 30 mm 5 μm Preparative Column, Standard
6591.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-259370XL
250 mm 30 mm 5 μm Preparative Column, Xtended Life
9971.63€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398946
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-259570A
250 mm 50 mm 5 μm Preparative Column, Standard
13361.89€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40105-259570XL
250 mm 50 mm 5 μm Preparative Column, Xtended Life
17395.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-018823A
8 mm 10 mm 10 μm Guard Column
149.54€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-019023A
20 mm 10 mm 10 μm Guard Column
261.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-019323A
30 mm 10 mm 10 μm Guard 1/16 in.
317.13€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-019323B
30 mm 10 mm 10 μm Guard 1/8 in.
317.13€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-029023A
20 mm 20 mm 10 μm Guard Column Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16368956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-029323A
30 mm 20 mm 10 μm Guard 1/16 in.
523.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-029323B
30 mm 20 mm 10 μm Guard 1/8 in.
523.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-059070A
50 mm 10 mm 10 μm Preparative Column, Standard
1036.37€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398956
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-059270A
50 mm 20 mm 10 μm Preparative Column, Standard
1208.68€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-059270XL
50 mm 25 mm 10 μm Preparative Column, Xtended Life
4760.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-109070A
100 mm 10 mm 10 μm Preparative Column, Standard
1072.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-109270A
100 mm 20 mm 10 μm Preparative Column, Standard
2673.36€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-109270XL
100 mm 25 mm 10 μm Preparative Column, Xtended Life
5472.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-159070A
150 mm 10 mm 10 μm Preparative Column, Standard
1244.38€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-159270A
150 mm 20 mm 10 μm Preparative Column, Standard
3042.62€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-159270XL
150 mm 25 mm 10 μm Preparative Column, Xtended Life
6234.51€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-159370A
150 mm 30 mm 10 μm Preparative Column, Standard
4963.95€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-159370XL
150 mm 30 mm 10 μm Preparative Column, Xtended Life
8521.26€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398966
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-159570A
150 mm 50 mm 10 μm Preparative Column, Standard
10906.38€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-159570XL
150 mm 50 mm 10 μm Preparative Column, Xtended Life
14923.61€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-259070A
250 mm 10 mm 10 μm Preparative Column, Standard
1412.14€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-259270A
250 mm 20 mm 10 μm Preparative Column, Standard
3422.94€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-259270XL
250 mm 25 mm 10 μm Preparative Column, Xtended Life
6248.84€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-259370A
250 mm 30 mm 10 μm Preparative Column, Standard
5934.03€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-259370XL
250 mm 30 mm 10 μm Preparative Column, Xtended Life
9314.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-259570A
250 mm 50 mm 10 μm Preparative Column, Standard
12026.44€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40110-259570XL
250 mm 50 mm 10 μm Preparative Column, Xtended Life
16049.94€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Scale up from analytical to a preparative LC method with Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 reversed phase preparative HPLC column. Our columns come in a variety of dimensions including an option for XtendedLife hardware which improves column lifetime by maintaining a uniform packed bed. With similar selectivity to C18 columns and predictable elution order, C8 columns with base deactivation for reduced silanol activity are ideal for analytes with medium hydrophobicity or when a less hydrophobic phase is required to obtain optimum retention. The lower hydrophobicity allows compounds to elute more quickly, yielding faster separations.
Similar selectivity, less retention than C18 columns
  • Successful retention and separation of moderately hydrophobic analytes.
  • Ideal for fatty acids, which are too hydrophobic for analysis using C18 columns.
  • Base deactivated silica.
  • C8 (USP L7) selectivity.
  • pH stable from 2 to 8.
  • Maximum temperature of 60°C.
Faster separations
  • Higher analytical throughput compared to C18 alkyl chain chemistry.
  • Quicker compound elution due to reduced hydrophobic interactions.
Preparative HPLC Column Hardware Options - based on column inner diameter (i.d.) and column performance needs.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
  • Designed for standard applications, expertly packed and robustly designed to provide versatile products for routine use.
  • Standard threaded hardware for column i.d. < 40mm.
  • Standard flange hardware for column i.d. ≥ 40mm.
  • Standard hardware can be modified on request to be compatible with SFC.
XtendedLife Hardware
  • Improves column lifetime by incorporating an internal Dynamic Axial Compression (DAC) system, ensuring the media bed is continuously packed tightly.
  • Compatible with SFC and is available in dimensions up to 50mm i.d.
Preparative Guards are a proven and cost effective way to extend the lifetime of your prep column. Our preparative guard columns require the use of a preparative guard holder.
Customer Specific Orders
  • If there is a Thermo Scientific stationary phase you are currently using and would like to obtain in a preparative scale not shown or would like to discuss a specific column dimension, we would be happy to discuss your requirements.
  • Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
  • Custom built columns are not eligible for returns.
Specifica
Specifica
2 to 8
185 m²/g
L7
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
145 Å
60°C
C8
7%