Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC Columns
Scale up to prep LC using Hypersil PREP C8 BDS HPLC columns which offers selectivity similar to C18 but with reduced retention in analytical and preparative scale.
Marca:  Thermo Scientific™ 40105-159270XL
Codice prodotto. 16378936
  • 6893.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Preparative Column, Xtended Life
150 mm
5 μm
145 Å
60°C
C8
7%
Yes
25 mm
3500 psi (240 bar)
2 to 8
185 m²/g
L7
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC Columns >