Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC Columns
Perfect for routine workflows, our Hypersil PREP ODS preparative LC column is a general purpose C18 used in a broad range of USP L1 applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 40205-059270XL
Codice prodotto. 16308996
  • 4361.72€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Preparative Column, Xtended Life
50 mm
5 μm
130 Å
60°C
C18
10%
Yes
25 mm
3500 psi (240 bar)
2 to 8
195 m²/g
L1
Spherical, Fully Porous Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC Columns >