Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC Column
Separate moderately polar and multi-functional compounds with Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC columns.
Marca: Thermo Scientific™ 30505-204630
664.81 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21692" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- A short alkyl chain reversed phase material
- Selectivity for polar and multifunctional compounds
- Can be used in ion-pair separations
Specifica
Analytical Column | |
200 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C1 | |
2.5% | |
No |
4.6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L13 | |
Spherical, Fully Porous Type A Silica | |
Mixed Mode | |
Reversed Phase and Ion-Pairing |