Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC Column
Separate moderately polar and multi-functional compounds with Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC columns.
663.64€ - 699.80€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
Dimensione particelle | 5 μm |
pH | 2 to 8 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11537481
|
Thermo Scientific™
30505-124630 |
125 mm |
663.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11547481
|
Thermo Scientific™
30505-204630 |
200 mm |
699.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- A short alkyl chain reversed phase material
- Selectivity for polar and multifunctional compounds
- Can be used in ion-pair separations
Specifica
Analytical Column | |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L13 | |
Spherical, Fully Porous Type A Silica | |
Mixed Mode | |
Reversed Phase and Ion-Pairing |
4.6 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C1 | |
2.5% | |
No |