Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica HPLC Column, 5μm
An unbonded media providing an efficient tool for normal phase chromatography of nonpolar and moderately polar organic compounds
535.00€ - 879.42€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Dimensione particelle | 5 μm |
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 120 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10240945
|
Thermo Scientific™
30005-054030 |
4 mm | 50 mm |
604.16€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11597431
|
Thermo Scientific™
30005-304030 |
4 mm | 300 mm |
879.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11577431
|
Thermo Scientific™
30005-202130 |
2.1 mm | 200 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Specifica
Analytical Column | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
Silica | |
Normal Phase |
5 μm | |
120 Å | |
L3 | |
0% | |
Normal Phase |