Learn More
Cytiva HyQ™-RS Reduced Serum Media
For applications requiring a lower concentration of serum
Marca: Cytiva SH30564.01
12.14 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Support cell culture growth
- Format: Liquid
- Store at 2° to 8°C
Specifica
2° to 8°C | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
500 mL |
MEM-RS with L-glutamine | |
Reduced Serum Medium | |
Glutamine, Glucose |