Learn More
Cytiva HyQ™-RS Reduced Serum Media
For applications requiring a lower concentration of serum
24.75€ - 41.55€
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C |
---|---|
Forma | Liquid |
Product Type | Reduced Serum Medium |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Con additivi | Glutamine, Glucose |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10123492
|
Cytiva
SH30564.01 |
MEM-RS with L-glutamine | 500 mL |
30.05€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10031432
|
Cytiva
SH30565.01 |
DMEM-RS with L-Glutamine | 500 mL |
24.75€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10442372
|
Cytiva
SH30565.02 |
DMEM-RS with L-Glutamine | 1000 mL |
41.55€
1000mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Support cell culture growth
- Format: Liquid
- Store at 2° to 8°C
Specifica
2° to 8°C | |
Reduced Serum Medium | |
Glutamine, Glucose |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months