Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa di precisione Masterflex™ I/P™
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface
287.00€ - 471.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600 supera gli standard sanitari di farmacopea europea (EP) 3A |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Silicone (polimerizzato al platino) |
Overall Length (English) | 25 ft. |
Overall Length (Metric) | 7.6 m |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11815201
|
Masterflex™
96410-26 |
26 |
287.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10693713
|
Masterflex™
96410-73 |
73 |
318.00€
7.60m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
13246990
|
Masterflex™
96410-82 |
82 |
471.00€
25ft |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Ensure optimal performance from your Masterflex™ pump with this silicone pump tubing. Masterflex™ I/P™ Platinum-Cured Silicone Precision Pump Tubing provides accurate, repeatable flow. Ideal for pharmaceutical and biotechnology, peristaltic pumping and food applications.
- ™
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory Approvals to match your unique application
- —
- Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600 supera gli standard sanitari di farmacopea europea (EP) 3A | |
Silicone (polimerizzato al platino) | |
7.6 m | |
Pressione, altezza di aspirazione, fluidi viscosi o tubazioni a lunga durata | |
Sterili | |
29 ft. Water | |
Semitrasparente | |
Tubo per pompa |
Sì | |
25 ft. | |
Pompe Masterflex I/P | |
° | |
8.8 m Water | |
CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284 | |
212°C |
Titolo del prodotto
Masterflex™ Tubo per pompa di precisione Masterflex™ I/P™