Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
22.82€ - 23.07€
Specifica
Polimerasi | Taq DNA Polymerase |
---|---|
Quantità | 4 x 1.25 mL |
Research Category | PCR |
Shipping Condition | Wet or Dry Ice |
Concentrazione | 10X |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11859622
|
Thermo Scientific™
B55 |
Taq Buffer without Detergent |
22.86€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11819622
|
Thermo Scientific™
B38 |
Taq Buffer with KCl |
23.07€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11879602
|
Thermo Scientific™
B16 |
Taq Buffer with KCl and MgCl2 |
22.85€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11899612
|
Thermo Scientific™
B33 |
Taq Buffer with (NH4)2SO4 |
22.82€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11809622
|
Thermo Scientific™
B34 |
Taq Buffer with (NH4)2SO4 and MgCl2 |
22.88€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
10X Taq Buffer without Detergent
- 100 mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)
- 500 mM KCl
10X Taq Buffer with KCl and 15 mM MgCl2
- 100 mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)
- 500 mM KCl
- 15 mM MgCl2
- Detergent
10X Taq Buffer with (NH4)2SO4
- 750 mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)
- 200 mM (NH4)2SO4
- 0.1% (v/v) Tween 20
10X Taq Buffer with (NH4)2SO4 and 20 mM MgCl2
- 750 mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)
- 200 mM (NH4)2SO4
- 0.1% (v/v) Tween 20
- 20 mM MgCl2
10X Taq Buffer with KCl
- 100 mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)
- 500 mM KCl
- Detergent
Specifica
Taq DNA Polymerase | |
PCR | |
10X |
4 x 1.25 mL | |
Wet or Dry Ice |