Learn More
Brema™ Ice Flake Maker
Brema™ Ice Flake Makers can be easily installed practically anywhere in the lab or a range of other working environments to produce flaked and granular ice 80 to 82% dry.
4045.00€ - 4125.00€
Specifica
Temperatura ambiente (sistema metrico) | Up to 43°C |
---|---|
Product Type | Flaked Ice Maker |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Tipo di raffreddamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Tipo di raffreddamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15904788
|
Brema™
GB601WHCX |
9 kg | Water-cooled |
4125.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934788
|
Brema™
GB903AHCX |
30 kg | Air-cooled |
4045.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Granular system technology using a combination of an auger and an ice breaker to generate flakes and grains with irregular shapes
- Range of models available to produce up to 153 kg/day with up to 55 kg bin storage capacity
- Air-cooled or water cooled options
- 1 L of water generates 1 kg of ice (air cooled)
- Stainless steel with Scotch Brite™ finish
- Fitted with removable and cleanable air filter
- Easily cleaned internal rounded edges
- Insulated slide-up disappearing door
- High ambient operation up to 43°C
- Adjustable feet
- CFC-free refrigerants
Specifica
Up to 43°C | |
Flaked Ice Maker |