Learn More
Idoxuridine, MedChemExpress
MedChemExpress Idoxuridine (5-Iodo-2′-deoxyuridine, 5-IUdR, IdUrd) is an iodinated thymidine analogue that competitively inhibits phosphorylases. Idoxuridine can inhibit viral activity, particularly viral eye infections, including herpes simplex keratitis, by inhibiting DNA polymerase and affecting viral replication. Idoxuridine against feline herpesvirus has the IC50 value of 4.3 μM. Idoxuridine shows anti-orthopoxvirus activity.
dietro preventivo - 287.55€
Specifica
CAS | 54-42-2 |
---|---|
Formula molecolare | C9H11IN2O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 354.1 |
Percent Purity | 98.0% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16470868
|
Medchem Express
HY-B0307 |
5 g |
287.55€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16462129
|
Medchem Express
HY-B0307 |
1 g |
95.85€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16418448
|
Medchem Express
HY-B0307 |
10 g |
dietro preventivo
10g |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Idoxuridine (5-Iodo-2′-deoxyuridine, 5-IUdR, IdUrd) is an iodinated thymidine analogue that competitively inhibits phosphorylases. Idoxuridine can inhibit viral activity, particularly viral eye infections, including herpes simplex keratitis, by inhibiting DNA polymerase and affecting viral replication. Idoxuridine against feline herpesvirus has the IC50 value of 4.3 μM. Idoxuridine shows anti-orthopoxvirus activity.Specifica
54-42-2 | |
C9H11IN2O5 | |
354.1 | |
98.0% |
Sicurezza e movimentazione
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.