Learn More
IgG, FcγSubclass 2b Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 179.00€
Specifica
Antigene | IgG, FcγSubclass 2b Specific |
---|---|
Applicazioni | Western Blot |
Coniugato | HRP |
Forma | Liquid |
Specie ospite | Goat |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17630387
|
Proteintech
SA00012-3-200UL |
200 μL |
50.00€
200µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17620387
|
Proteintech
SA00012-3-1ML |
1 mL |
179.00€
1mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
IgG, FcγSubclass 2b Specific | |
HRP | |
Goat | |
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
Western Blot | |
Liquid | |
Mouse | |
Secondary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Titolo del prodotto
IgG, FcγSubclass 2b Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech