missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech IHCeasy MMP9 Ready-To-Use IHC Kit
Ready-To-Use IHC Kit
Marca: Proteintech KHC0120-50T
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
KHC0120 is a ready-to-use IHC kit for staining of MMP9. The kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use. Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.Specifica
Polyclonal | |
50 Tests | |
Rabbit | |
|
Human | |
Immunohistochemistry (IHC) | |
All the reagents are stored at 2°C to 8°C. The kit is stable for 6 months from the date of receipt. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Proteintech IHCeasy MMP9 Ready-To-Use IHC Kit > 50 Tests
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto