missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ IL9R (Human) Recombinant Protein
Human IL9R full-length ORF ( AAH51337, 1 a.a. - 332 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca: Abnova™ H00003581-P01.25ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sequence: MHLGSNCCKNGQTLLQRTCHGVSCCGWWFQAARSILGKGPSAQSLAGWTLESEALRRDMGTWLLACICICTCVCLGVSVTGEGQGPRSRTFTCLTNNILRIDCHWSAPELGQGSSPWLLFTRLLAAHISASCGAVSAPSCCHLRQCSCHLTISPSLSTTACLGGSRSAWWTRSTCPGDTSNISSGHCILTWSISPALEPMTTLLSYELAFKKQEEAWEQAQHRDHIVGVTWLILEAFELDPGFIHEARLRVQMATLEDDVVEEERYTGQWSEWSQPVCFQAPQRQGPLIPPWGWPGNTLVAVSIFLLLTGPTYLLFKLSPRLGWGPTGPVCC
Specifica
AAH51337 | |
interleukin 9 receptor | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IL9R | |
GST |
3581 | |
Wheat germ expression system | |
25 μg | |
CD129 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto