missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ IL9R (Human) Recombinant Protein

Human IL9R full-length ORF ( AAH51337, 1 a.a. - 332 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

344.00€ - 521.00€

Specifica

Numero di accesso AAH51337
ID gene (immissione) 3581
Nome interleukin 9 receptor
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16116811
Vedere i documenti
Abnova™
H00003581-P01.10ug
10 μg
344.00€
10µg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16126811
Vedere i documenti
Abnova™
H00003581-P01.25ug
25 μg
521.00€
25µg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

  • Sequence: MHLGSNCCKNGQTLLQRTCHGVSCCGWWFQAARSILGKGPSAQSLAGWTLESEALRRDMGTWLLACICICTCVCLGVSVTGEGQGPRSRTFTCLTNNILRIDCHWSAPELGQGSSPWLLFTRLLAAHISASCGAVSAPSCCHLRQCSCHLTISPSLSTTACLGGSRSAWWTRSTCPGDTSNISSGHCILTWSISPALEPMTTLLSYELAFKKQEEAWEQAQHRDHIVGVTWLILEAFELDPGFIHEARLRVQMATLEDDVVEEERYTGQWSEWSQPVCFQAPQRQGPLIPPWGWPGNTLVAVSIFLLLTGPTYLLFKLSPRLGWGPTGPVCC
Specifica

Specifica

AAH51337
interleukin 9 receptor
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CD129
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
3581
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IL9R
GST
Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein

SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato