Learn More
Cytiva Kit di amplificazione del DNA illustra™ GenomiPhi V2
Per amplificare interi genomi con elevata efficacia e rappresentatività. Il kit di amplificazione del DNA Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 consente di amplificare un intero genoma con rese da 4 a 7μ g.
Marca: Cytiva 25-6600-30
199.05 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.01800kg
Descrizione
- Starting material can be purified DNA or nonpurified cell lysates
- Simple protocol provides typical yields of 4 to 7μg DNA and average product lengths >10kb
- Less hands-on time compared to traditional isolation methods
- Representative amplification of the whole genome
- Automation-friendly protocol with great reproducibility
- High-quality DNA for array CGH, high-throughput genotyping, DNA archival, PCR, restriction enzyme digestion, hybridization, and cloning
- Contains all of the components necessary for genomic DNA preparation by isothermal strand displacement amplification
Specifica
Store the kit at -70°C.The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°C. Thaw components on ice and maintain at 0°C to 4°C during handling. | |
Genotipizzazione (SNP, STR, Array CGH) e archiviazione del DNA | |
25 | |
> 10 kb |
Illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit offers highly efficient and representative whole-genome amplification with 4 to 7 μg yield from nanogram amounts of DNA sample. | |
Tampone campione 225 μl, tampone di reazione 225 μl, miscela di enzimi 25 μl, DNA di controllo 20 μL (fago lambda) | |
illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit | |
1.5-2 h |
Sicurezza e movimentazione
- GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 25 reactions
Indicazioni di pericolo
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.