Learn More
Cytiva Kit per la purificazione di bande di gel e DNA illustra™ GFX™ PCR
Per la purificazione e la concentrazione di prodotti PCR o frammenti di DNA da 50 bp a 10 kb. Il kit per la purificazione di bande di gel e DNA Cytiva Life Sciences™ illustra™ GFX™ PCR può essere utilizzato per purificare il DNA da volumi di reazione fino a 100 μl o porzioni di gel di agarosio fino a 900 mg.
254.00€ - 596.00€
Specifica
Descrizione | Designed for the rapid purification and concentration of PCR products or DNA fragments ranging in size from 50 bp to 10 kb. This kit can be used to purify DNA from reaction volumes up to 100 μl or agarose gel slices up to 900 mg. |
---|---|
Tipo di campione | Agarose Gel Slices, DNA Solutions, Enzyme Reactions, PCR Mixtures |
Formulazione | Acqua sterile e Tris HCl |
Da utilizzare con (applicazione) | Isolamento e concentrazione di frammenti di DNA (da 50 bp a 10 kb) da miscele di PCR, bande di gel di agarosio contenenti DNA, modifiche di DNA basate su enzimi e digestioni di restrizione |
Include | Colonne GFX™, provette per il prelievo, bottiglie con codifica a colori di tampone di cattura, tampone di lavaggio e due tamponi di eluizione |
Includes: Colonne GFX, provette per raccolta, flaconi con codifica a colori di tampone di cattura, tampone di lavaggio e due tamponi di eluizione: Acqua sterile e Tris HCl
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10536295
|
Cytiva
28-9034-70 |
100 preparazioni |
254.00€
100 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10218134
|
Cytiva
28-9034-71 |
250 preparazioni |
596.00€
250 reazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Intervallo di recupero tipico da 60 a 80% per frammenti di DNA da gel agarosio fino al 95% per prodotti PCR da soluzione.
- Metodo di purificazione rapido e facile da usare in meno di 10 minuti
- Volume di eluizione flessibile da 10 a 50μ l per diverse esigenze di concentrazione del DNA
- Design della colonna migliorato con una maggiore tenuta massima di volume fino a 800μ l di volume liquido (950μ l senza tappo)
- DNA di eccezionale purezza (al 99.5%) pronto per l'uso diretto per sequenziamento, PCR, marcatura, digestione enzimatica di restrizione e clonazione
- Indicatore colorato visivo aggiunto per tampone di cattura per garantire un pH ottimale per il massimo legame e recupero del DNA
- Il kit associa un tampone caotropico versatile con una matrice in fibra di vetro supportata in una colonna di agitazione per la purificazione del DNA da soluzione e da gel di agarosio
Specifica
Designed for the rapid purification and concentration of PCR products or DNA fragments ranging in size from 50 bp to 10 kb. This kit can be used to purify DNA from reaction volumes up to 100 μl or agarose gel slices up to 900 mg. | |
Acqua sterile e Tris HCl | |
Colonne GFX™, provette per il prelievo, bottiglie con codifica a colori di tampone di cattura, tampone di lavaggio e due tamponi di eluizione | |
50 bp-10 kb |
Agarose Gel Slices, DNA Solutions, Enzyme Reactions, PCR Mixtures | |
Isolamento e concentrazione di frammenti di DNA (da 50 bp a 10 kb) da miscele di PCR, bande di gel di agarosio contenenti DNA, modifiche di DNA basate su enzimi e digestioni di restrizione | |
illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit | |
PCR 10 μl elution volume-65%, PCR 50 μl elution volume-82%, 300 mg agarose 10 μl elution volume-57%, 300 mg agarose 50 μl elution volume-91% |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: thiocyanic acid salts
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.