Learn More
Cytiva Colonne illustra™ Microspin G-50
Per consentire la purificazione rapida del DNA per l'uso in una vasta gamma di applicazioni mediante apparecchiatura tipica per microcentrifugazione. Le colonne Cytiva illustra™ Microspin G-50 non rimuovono o denaturano gli enzimi.
261.10€ - 1041.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Desalinizzazione, scambio tampone, rimozione dei terminatori di colorante da reazioni di sequenziamento ciclico, rimozione di nucleotidi marcati compresi tra 25 e 50 μl da reazioni di marcatura del DNA |
---|---|
Include | Grado di DNA Sephadex™ G-50 |
Product Type | Colonna |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11753309
|
Cytiva
27-5330-01 |
50 preparazioni |
261.10€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11763309
|
Cytiva
27-5330-02 |
250 Preps |
1041.00€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Volumi di campione ottimali nell'intervallo di 12-50 μ
- Per purificazione rapida di DNA marcato (>20 basi) da molecole più piccole in soluzione
- Le colonne sono preimpaccate con Sephadex di grado G-50 equilibrate in tampone TE con biocida Kathon CG/ICP allo 0.05%
- Le microcolonne illustra AutoSeq™ e illustra ProbeQuant™ G-50 sono progettate nello specifico rispettivamente per la rimozione dei terminatori di colorante e la purificazione della sonda marcata e offrono massime prestazioni in tali applicazioni
- Possono inoltre essere usate per cambio del tampone/desalinazione di reazioni enzimatiche (da 10 a 100 μl) in seguito a denaturazione termica ed estrazione con fenolo
- Il recupero del prodotto sarà almeno del 10% inferiore rispetto a quello delle microcolonne ProbeQuant G-50.
- Per una rapida purificazione del DNA marcato (>20 basi) da nucleotidi marcati non incorporati in un volume da 25 a 50 μl usando cromatografia su colonna per centrifugazione
Desalinazione, cambio di tampone; rimozione di terminatori di coloranti da reazioni di sequenziamento ciclico; rimozione di nucleotidi marcati da reazioni di marcatura del DNA
Order Info
Comodamente preimpaccate con Sephadex per DNA di grado G-50 DNA, pre-equilibrati in tampone TE con 0.05% di biocida Kathon CG/ICP e provette per raccolta
Specifica
Desalinizzazione, scambio tampone, rimozione dei terminatori di colorante da reazioni di sequenziamento ciclico, rimozione di nucleotidi marcati compresi tra 25 e 50 μl da reazioni di marcatura del DNA | |
Grado di DNA Sephadex™ G-50 | |
Colonna |