Learn More
Cytiva Mini kit di isolamento RNAspin illustra™
Estrazione rapida di RNA di alta qualità da un’ampia gamma di campioni. Il kit per isolamento Cytiva Life Sciences™illustra™ RNAspin Mini può essere utilizzato per isolare RNA totale da cellule in coltura, tessuti, batteri o lieviti.
Marca:  Cytiva 25-0500-71
292.60 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21655" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.80200kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Codice prodotto. 11545065
  • 308.00€ / 50 reazioni
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Recovers total RNA due to removal of genomic DNA through on-column DNase I treatment
  • Can be used on cultured cells, tissue, yeast and hard-to-lyse bacterial strains
  • Prefilters reduce lysate viscosity for maximum yield and purity
  • Results can be obtained with small amounts of sample
  • Binding capacity: 100μg
  • Sample size: 30mg (animal tissue), up to 5 × 106 cells (cell culture)
  • Elution volume: 40 to 120μL
  • RNA Purity (A260/A280): 1.8 to 2.2
  • Total time of preparation: <30 min/6 preps
Quantitative reverse transcriptase PCR (QRT-PCR), Northern blot, and microarray experiments
Specifica
Specifica
illustra RNAspin Mini RNA Isolation Kit is designed for rapid extraction of high-quality RNA from a wide range of sample types.
Manuale di protocollo con guida di riferimento rapida staccabile e componenti necessari, inclusi prefiltri e DNasi I
Mini kit di isolamento RNAspin
30 mg (tessuto animale), fino a 5 × 106 celle (coltura cellulare)
Fino a 100 μg
Estrazione rapida di RNA di alta qualità da un’ampia gamma di campioni
50 preparazioni
1.8-2.2
< 30 min/6 preps
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .