Learn More
Cytiva Mini kit di isolamento RNAspin illustra™
Estrazione rapida di RNA di alta qualità da un’ampia gamma di campioni. Il kit per isolamento Cytiva Life Sciences™illustra™ RNAspin Mini può essere utilizzato per isolare RNA totale da cellule in coltura, tessuti, batteri o lieviti.
147.02€ - 1336.00€
Specifica
Descrizione | illustra RNAspin Mini RNA Isolation Kit is designed for rapid extraction of high-quality RNA from a wide range of sample types. |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Estrazione rapida di RNA di alta qualità da un’ampia gamma di campioni |
Include | Manuale di protocollo con guida di riferimento rapida staccabile e componenti necessari, inclusi prefiltri e DNasi I |
Product Type | Mini kit di isolamento RNAspin |
RNasi | 1.8-2.2 |
Includes: Libretto di protocollo con scheda di riferimento rapido staccabile, componenti necessari per un numero specificato di preparati, compresi i prefiltri e DNasi I
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11535065
|
Cytiva
25-0500-70 |
20 Preps |
147.02€
20 reazioni |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11555065
|
Cytiva
25-0500-72 |
250 Preps |
1336.00€
250 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11545065
|
Cytiva
25-0500-71 |
50 preparazioni |
308.00€
50 reazioni |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Ripristina l’RNA totale grazie alla rimozione del DNA genomico tramite trattamento nella colonna DNasi I
- Utilizzabile su cellule coltivate, tessuti, lieviti e ceppi batterici difficili da lisare
- I prefiltri riducono la viscosità dei lisati, garantendo il massimo rendimento e la massima purezza
- È possibile ottenere risultati con piccole quantità di campione
- Capacità legante: 100μ g
- Dimensioni campione: 30 mg (tessuto animale), fino a 5 × 106 cellule (coltura cellulare)
- Volume di eluizione: da 40 a 120μl
- Purezza RNA (A260/A280): da 1.8 a 2.2
- Tempo totale di preparazione: <30 min/6 preparati
Retrotrascrizione PCR (QRT-PCR) quantitativa, northern blot ed esperimenti microarray
Specifica
illustra RNAspin Mini RNA Isolation Kit is designed for rapid extraction of high-quality RNA from a wide range of sample types. | |
Manuale di protocollo con guida di riferimento rapida staccabile e componenti necessari, inclusi prefiltri e DNasi I | |
1.8-2.2 | |
< 30 min/6 preps |
Estrazione rapida di RNA di alta qualità da un’ampia gamma di campioni | |
Mini kit di isolamento RNAspin | |
30 mg (tessuto animale), fino a 5 × 106 celle (coltura cellulare) | |
Fino a 100 μg |