Learn More
Cytiva TempliPhi™ Large Construct Kit
Uses isothermal rolling circle amplification (RCA) to efficiently prepare DNA specifically from large constructs (e.g., fosmids and BACs) sufficient for DNA sequencing
Marca: Cytiva 25-6400-80
Includes: Sample buffer, Reaction buffer, and Enzyme mix
Descrizione
- Start from microliter quantities of purified templates, as well as bacterial culture or glycerol stocks
- Generate 5μg amounts of template DNA for use directly in cycle sequencing reactions without purification
- Simplified process, 20 minutes hands-on time
- Amplification is completed in 18 hours with no need for thermal cycling
Specifica
Store the kit at -70°C.The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°C. | |
Sequencing Template Amplification Kits and Reagents | |
1000 | |
18 h |
illustra TempliPhi Large Construct Kit uses isothermal rolling circle amplification (RCA) to efficiently prepare DNA sequencing templates specifically from large DNA vectors (e.g., fosmids and BACs). | |
9mL Sample Buffer, 9mL Reaction Buffer, 500μL Enzyme mix | |
illustra TempliPhi Large Construct Kit |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- TempliPhi
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P405-Conservare sotto chiave.