Learn More
Thermo Scientific™ Image-iT™ Fixative Solutions
Image-iT Fixative Solutions are ready-to-use solutions provided in various formats to meet a variety of research needs. They are ideal for use with fluorescent proteins, such as GFP and RFP, and other small dye fluorophores. No more mixing of toxic fixative powders, just add to cell and fix.
67.75€
Specifica
Linea di prodotti Image-iT™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Product Type Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
30274783
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
I28800
Paraformaldehyde 10 x 10 mL
67.75€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Image-iT™
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Image-iT™ Fixative Solutions