Learn More
Imidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10696502
Imidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10696502
500 g, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10696502
Marca: Thermo Scientific Acros 122025000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Imidazole, >-98.5%, C3H4N2, CAS Number-288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, 1,3-diazole, glyoxalin, glyoxaline, imidazol, imidazole, iminazole, imutex, miazole, pyrro b monazole, 500g, 99%, 23, 45, 255.0 deg.C to 256.0 deg.C, CHEBI:16069, White to Yellow, 01,492; 02,220, 145 deg.C, 68.08
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-32-4
Formula molecolare C3H4N2
Molecular Weight (g/mol) 68.08
Numero MDL MFCD00005183
InChI Key RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC Name 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazole
Punto di fusione 86.0°C to 90.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 255.0°C to 256.0°C
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 500 g
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Indice di Merck 15, 4953
Peso formulazione 68.08
Pressione del vapore 0.003mbar at 20°C
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Flakes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464298 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/07/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
Numero di lottoB0155242 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
Numero di lottoA0462504 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/05/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
Numero di lottoA0451817 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
Numero di lottoA0451160 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/03/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Imidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals >