Learn More
Thermo Scientific™ Coadiuvante di allume Imject™
Stimulate a nonspecific immune response for mixed antigens (prepared immunogens) using this formulation of aluminum hydroxide and magnesium hydroxide.
Marca:  Thermo Scientific™ 77161
Codice prodotto. 10475325
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Imject Alum Adjuvant is a formulation of aluminum hydroxide and magnesium hydroxide that effectively stimulates the immune response for antibody production procedures when mixed and injected with prepared immunogens.
Alum is considerably easier to mix with immunogens than Freund's adjuvants, as it does not require laborious emulsification. Although its effects are less pronounced compared to Freund's complete adjuvant (FCA), Imject Alum produces sufficient stimulation when used with complex immunogens (i.e., those that have been prepared as conjugates with KLH or other immunogenic carrier proteins).
Highlights:
  • Suspension of aluminum hydroxide and magnesium hydroxide
  • Mild but effective adjuvant for substantial immunogens
  • Ready to use: mix antigen directly with Imject Alum and inject
  • The adjuvant of choice for allergy and immunogenicity testing with or without sensitization and challenge with fraction V ovalbumin
  • Disadvantage: does not elicit as strong an immune response as FCA; requires a strong immunogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Upon receipt store at room temperature. Product shipped at ambient temperature.
Note: This product is supplied for research or manufacturing applications only and is not intended for clinical use.
50 mL
Imject™
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoXI356598 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/09/2022 Catalog Number77161
Numero di lottoXG346299 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/08/2022 Catalog Number77161
Numero di lottoXF345301 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/06/2022 Catalog Number77161
Numero di lottoXF342045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/06/2022 Catalog Number77161
Numero di lottoXE348632 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/06/2022 Catalog Number77161
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Coadiuvante di allume Imject™ > Alum Adjuvant; 50mL